accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNNH2HCl

CAS RN 879896-44-3

IUPAC Nombre: 1-(2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Sinónimos: 1-(2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 302.82
Fórmula molecular: C16H15ClN2S
InChi Key: REDARXMRPRJWQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.NCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados