Learn More
Clorhidrato de (2,4-difenil-1,3-tiazol-5-il)metilamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10767285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10767285 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10767285 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42363DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methylamine hydrochloride
CAS 879896-44-3
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C16H15ClN2S
Número MDL MFCD08435866
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methylamine hydrochloride, diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine hydrochloride, c16h14n2s.hcl, 2,4-diphenylthiazol-5-yl methanamine hydrochloride, 1-2,4-diphenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
Clave InChI REDARXMRPRJWQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NCC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (2,4-difenil-1,3-tiazol-5-il)metanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 302.82
PubChem CID 18525760
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.83
Porcentaje de pureza 95%