CAS RN 877399-00-3
IUPAC Nombre:
5-bromo-3-[1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]pyridin-2-amine
Sinónimos:
5-bromo-3-[1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]pyridin-2-amine
Peso molecular (g/mol):
380.04
Fórmula molecular:
C13H10BrCl2FN2O
InChi Key:
URFUZAZEKBBCEY-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(OC1=CC(Br)=CN=C1N)C1=C(Cl)C=CC(F)=C1Cl
1
–
3
de
3
resultados
1
(R)-5-Bromo-3-(1-(2,6-dicloro-3-fluorofenil)etoxi)piridin-2-amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(R)-5-Bromo-3-(1-(2,6-dicloro-3-fluorofenil)etoxi)piridin-2-amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(R)-5-Bromo-3-(1-(2,6-dicloro-3-fluorofenil)etoxi)piridin-2-amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.