Learn More
(R)-5-Bromo-3-(1-(2,6-dicloro-3-fluorofenil)etoxi)piridin-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-5-Bromo-3-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridin-2-amine |
| CAS | 877399-00-3 |
| Fórmula molecular | C13H10BrCl2FN2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Bromo-3-[(1R)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-2-pyridinamine, (R)-5-Bromo-3-[1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]pyridin-2-amine, (R)-5-Bromo-3-[1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]pyridin-2-amine, [5-Bromo-3-[1(R)-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]pyridin-2-yl]amine, [5-Bromo-3-[[(R)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethyl]oxy]pyridin-2-yl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10BrCl2FN2O/c1-6(11-8(15)2-3-9(17)12(11)16)20-10-4-7(14)5-19-13(10)18/h2-6H,1H3,(H2,18,19)/t6-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](Oc1cc(Br)cnc1N)c2c(Cl)ccc(F)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-3-[(1R)-1-(2,6-dicloro-3-fluorofenil)etoxi]piridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 380.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.9338 |