CAS RN 877-10-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,3,5,6-tetracloro-p-xileno, TRC
CAS: 877-10-1 Fórmula molecular: C8H6Cl4 Peso molecular (g/mol): 243.95 Sinónimo: 1,2,4,5-Tetrachloro-3,6-dimethylbenzene,1,2,4,5-Tetrachlorodimethylbenzene,1,2,4,5-Tetrachloroxylene,NSC 66546,Tetrachloro-p-xylene Nombre IUPAC: 1,2,4,5-tetracloro-3,6-dimetilbenceno SMILES: Cc1c(Cl)c(Cl)c(C)c(Cl)c1Cl