Learn More
2,3,5,6-tetracloro-p-xileno, TRC
Código de producto. 30414630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30414630 1 g 1 g
30411666 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2913501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-10-1
Fórmula molecular C8H6Cl4
Peso molecular (g/mol) 243.95
Sinónimo 1,2,4,5-Tetrachloro-3,6-dimethylbenzene, 1,2,4,5-Tetrachlorodimethylbenzene, 1,2,4,5-Tetrachloroxylene, NSC 66546, Tetrachloro-p-xylene
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetracloro-3,6-dimetilbenceno
SMILES Cc1c(Cl)c(Cl)c(C)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrachloro-p-xylene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.9224