accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOH3CNHOHNOH3CCH3NHOHNONO

CAS RN 868540-17-4

IUPAC Nombre: 4-methyl-N-(1-{[4-methyl-1-(2-methyloxiran-2-yl)-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}-2-phenylethyl)-2-{2-[2-(morpholin-4-yl)acetamido]-4-phenylbutanamido}pentanamide
Sinónimos: carfilzomib
Peso molecular (g/mol): 719.92
Fórmula molecular: C40H57N5O7
InChi Key: BLMPQMFVWMYDKT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC(NC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)CN1CCOCC1)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)C1(C)CO1
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (3)
Color 
  • (5)
  • (1)
Forma física 
  • (1)
  • (5)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)