Learn More
Carfilzomib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C40H57N5O7 |
| Número MDL | MFCD11040997 |
| Peso molecular | 719.91 |
| Clave InChI | BLMPQMFVWMYDKT-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(C)CC(NC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)CN1CCOCC1)C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)C1(C)CO1 |
| Nombre IUPAC | 4-methyl-N-(1-{[4-methyl-1-(2-methyloxiran-2-yl)-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl}-2-phenylethyl)-2-{2-[2-(morpholin-4-yl)acetamido]-4-phenylbutanamido}pentanamide |
| Tipo de producto | API |
| Cantidad | 5 mg |
| Mostrar más |