Learn More
Carfilzomib, MedChemExpress
Código de producto. 16494986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16494986 100 mg 100 miligramos
16470337 50 mg 50 miligramos
16456697 5 mg 5 miligramos
16423988 10 mg 10 miligramos
16460986 200 mg 200 miligramos
5 options
Código de producto. 16494986
Marca: Medchem Express HY10455
MedChemExpress Carfilzomib (PR-171) is an irreversible proteasome inhibitor with an IC50 of 5 nM in ANBL-6 and RPMI 8226 cells.
Carfilzomib (PR-171) is an irreversible proteasome inhibitor with an IC50 of 5 nM in ANBL-6 and RPMI 8226 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carfilzomib
Forma física Powder
CAS 868540-17-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H57N5O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo PR-171
Información de solubilidad DMF : ≥ 100 mg/mL (138.91 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (69.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(C([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](NC(CN2CCOCC2)=O)CCC3=CC=CC=C3)=O)=O)CC4=CC=CC=C4)=O)=O)OC1
Peso molecular (g/mol) 719.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 719.91
Porcentaje de pureza 97.0%