accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHNCH3OO

CAS RN 86672-58-4

IUPAC Nombre: 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-4H-3,1-benzoxazin-4-one
Sinónimos: 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-3,1-benzoxazin-4-one
Peso molecular (g/mol): 266.3
Fórmula molecular: C16H14N2O2
InChi Key: GFWNGVKCDGYFKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(NC2=NC3=CC=C(C)C=C3C(=O)O2)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados