Learn More
URB754, TRC
Product Code. 30452121
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Unit Size:
5 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30452121 5 mg 5 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30452121 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCU8220005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material URB754
CAS 86672-58-4
Fórmula molecular C16 H14 N2 O2
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-3-6-12(7-4-10)17-16-18-14-8-5-11(2)9-13(14)15(19)20-16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)
SMILES Cc1ccc(NC2=Nc3ccc(C)cc3C(=O)O2)cc1
Nombre IUPAC 6-metil-2-(4-metilanilino)-3,1-benzoxazin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 266.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1055