Learn More
URB754, TRC
Código de producto. 30455257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455257 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30455257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU82200025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material URB754
CAS 86672-58-4
Fórmula molecular C16 H14 N2 O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-3-6-12(7-4-10)17-16-18-14-8-5-11(2)9-13(14)15(19)20-16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)
SMILES Cc1ccc(NC2=Nc3ccc(C)cc3C(=O)O2)cc1
Nombre IUPAC 6-metil-2-(4-metilanilino)-3,1-benzoxazin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 266.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1055