accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONNHOHOHOOHHOOHHNOOHOHHOOHHOOHCH3OHCH3

CAS RN 86303-23-3

IUPAC Nombre: N-[3-(4-{7,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl}-N-[3-(2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanamido)propyl]pentanamido)propyl]-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanamide
Sinónimos: deoxy-bigchap
Peso molecular (g/mol): 862.07
Fórmula molecular: C42H75N3O15
InChi Key: OJSUWTDDXLCUFR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CCC(=O)N(CCCNC(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO)CCCNC(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO)C1CCC2C3CCC4CC(O)CCC4(C)C3CC(O)C12C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados