Learn More
Deoxy-Bigchap, TRC
Código de producto. 30351319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351319 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30351319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2325005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxy-Bigchap
CAS 86303-23-3
Fórmula molecular C42 H75 N3 O15
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C42H75N3O15/c1-22(26-9-10-27-25-8-7-23-18-24(48)12-13-41(23,2)28(25)19-31(51)42(26,27)3)6-11-32(52)45(16-4-14-43-39(59)37(57)35(55)33(53)29(49)20-46)17-5-15-44-40(60)38(58)36(56)34(54)30(50)21-47/h22-31,33-38,46-51,53-58H,4-21H2,1-3H3,(H,43,59)(H,44,60)/t22-,23-,24-,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,41+,42-/m1/s1
SMILES C[C@H](CCC(=O)N(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-N-[3-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]-[3-[[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoil]amino]propil]amino]propil]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanamida
Peso molecular (g/mol) 862.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 861.5198