CAS RN 858127-11-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Trans Resveratrol 3-Sulfato Sal Sódica, TRC
CAS: 858127-11-4 Fórmula molecular: C14 H11 Na O6 S Peso molecular (g/mol): 330.29 Sinónimo: 1,3-Benzenediol, 5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1),1,3-Benzenediol, 5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-, 1-(hydrogen sulfate), monosodium salt (9CI),5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol 1-(hydrogen sulfate) monosodium salt,Resveratrol 3-O-sulfate monosodium salt,trans-Resveratrol 3-sulfate sodium salt SMILES: [Na+].Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(OS(=O)(=O)[O-])c2)cc1