Learn More
Trans Resveratrol 3-Sulfato Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30008605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008605 10 mg 10 miligramos
30006430 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR15004010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 858127-11-4
Fórmula molecular C14 H11 Na O6 S
Peso molecular (g/mol) 330.29
Sinónimo 1,3-Benzenediol, 5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1), 1,3-Benzenediol, 5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-, 1-(hydrogen sulfate), monosodium salt (9CI), 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol 1-(hydrogen sulfate) monosodium salt, Resveratrol 3-O-sulfate monosodium salt, trans-Resveratrol 3-sulfate sodium salt
SMILES [Na+].Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(OS(=O)(=O)[O-])c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans Resveratrol 3-Sulfate sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O6S.Na/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(8-11)20-21(17,18)19;/h1-9,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b2-1+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0174
Porcentaje de pureza >95%