CAS RN 857066-90-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
TMC353121, MedChemExpress
MedChemExpress TMC353121 is a potent respiratory syncytial virus (RSV) fusion inhibitor with pEC50 of 9.9.