Learn More
TMC353121, MedChemExpress
Código de producto. 16494388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494388 10 mg 10 miligramos
16427117 5 mg 5 miligramos
16400717 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11097
MedChemExpress TMC353121 is a potent respiratory syncytial virus (RSV) fusion inhibitor with pEC50 of 9.9.
TMC353121 is a potent respiratory syncytial virus (RSV) fusion inhibitor with pEC50 of 9.9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TMC353121
CAS 857066-90-1
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H42N6O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (89.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C)N=C1CN2C3=CC(CNC4=CC(C)=CC=C4CCCO)=CC=C3N=C2NCCCN5CCOCC5
Peso molecular (g/mol) 558.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.71
Porcentaje de pureza 97.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus