CAS RN 856225-89-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sisapronil, TRC
CAS: 856225-89-3 Fórmula molecular: C15 H6 Cl2 F8 N4 Peso molecular (g/mol): 465.13 Sinónimo: 1H-Pyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[2,2-difluoro-1-(trifluoromethyl)cyclopropyl]-,5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[2,2-difluoro-1-(trifluoromethyl)cyclopropyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile,PF 0241851,Sisapronil Nombre IUPAC: 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenilo]-4-[2,2-difluoro-1-(trifluorometil)ciclopropil]pirazol-3-carbonitrilo SMILES: Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)C3(CC3(F)F)C(F)(F)F