Learn More
Sisapronil, TRC
Código de producto. 30136117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136117 25 mg 25 miligramos
30007727 2.5 mg 2.50 miligramo
30009393 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS12585025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 856225-89-3
Fórmula molecular C15 H6 Cl2 F8 N4
Peso molecular (g/mol) 465.13
Sinónimo 1H-Pyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[2,2-difluoro-1-(trifluoromethyl)cyclopropyl]-, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[2,2-difluoro-1-(trifluoromethyl)cyclopropyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile, PF 0241851, Sisapronil
Nombre IUPAC 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenilo]-4-[2,2-difluoro-1-(trifluorometil)ciclopropil]pirazol-3-carbonitrilo
SMILES Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)C3(CC3(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sisapronil
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H6Cl2F8N4/c16-6-1-5(14(20,21)22)2-7(17)10(6)29-11(27)9(8(3-26)28-29)12(15(23,24)25)4-13(12,18)19/h1-2H,4,27H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.9842