accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOONNFFF

CAS RN 85559-46-2

IUPAC Nombre: 4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic acid
Sinónimos: 4-[3-(trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic acid
Peso molecular (g/mol): 230.15
Fórmula molecular: C9H5F3N2O2
InChi Key: CZPAJVBVULSLGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1(N=N1)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados