Learn More
Ácido 4-[3-(trifluorometil)-3H-diazirin-3-il]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoic Acid |
| CAS | 85559-46-2 |
| Fórmula molecular | C9 H5 F3 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[3-(trifluorometil)diazirin-3-il]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 230.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0303 |