accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NONHHOOF(E/Z)(E/Z)

CAS RN 852475-26-4

IUPAC Nombre: 3-{4-[3-(3-fluorophenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl}-N-hydroxyprop-2-enamide
Sinónimos: 3-{4-[3-(3-fluorophenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]-1-methylpyrrol-2-yl}-N-hydroxyprop-2-enamide
Peso molecular (g/mol): 314.32
Fórmula molecular: C17H15FN2O3
InChi Key: QRDAPCMJAOQZSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C=C(C=CC(=O)C2=CC(F)=CC=C2)C=C1C=CC(=O)NO
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)