accessibility menu, dialog, popup

UserName

OSOOBr

CAS RN 852054-42-3

IUPAC Nombre: 7-bromo-2H,3H-thieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
Sinónimos: 7-bromo-2H,3H-thieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 249.08
Fórmula molecular: C7H5BrO3S
InChi Key: YEKBJVHBVICUOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=C2OCCOC2=C(S1)C=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados