Learn More
7-Bromo-2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10602865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10602865 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10602865 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58104DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
CAS 852054-42-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C7H5BrO3S
Número MDL MFCD08690306
Cantidad 1 g
Sinónimo 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-7-bromothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-carbaldehyde, 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde,7-bromo-2,3-dihydro
Clave InChI YEKBJVHBVICUOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC2=C(SC(=C2O1)C=O)Br
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-7-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 249.078
PubChem CID 11391008
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.08
Porcentaje de pureza 97%