CAS RN 85118-33-8
IUPAC Nombre:
2H,3H,4H,5H,6H,7H-[1,2]oxazolo[5,4-c]pyridin-3-one hydrochloride
Sinónimos:
gaboxadol hydrochloride
Peso molecular (g/mol):
176.6
Fórmula molecular:
C6H9ClN2O2
InChi Key:
ZDZDSZQYRBZPNN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.O=C1NOC2=C1CCNC2
1
–
4
de
4
resultados
1
Clorhidrato de gaboxadol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de gaboxadol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Clorhidrato de gaboxadol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.