Learn More
Tocris Bioscience™ THIP hydrochloride
Código de producto. 18034062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18034062 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18034062 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0807/50
GABAA agonist
Systemically active GABAA receptor agonist and GABAA-ρ receptor antagonist. Displays antinociceptive, anticonvulsant and sedative effects. Hypnotic agent that enhances delta activity within non-REM sleep in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material THIP hydrochloride
CAS 85118-33-8
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C6H9ClN2O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.6
Pureza >98%
Peso molecular 176.60