Learn More
Clorhidrato de gaboxadol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gaboxadol Hydrochloride |
| CAS | 85118-33-8 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O2 . (HCl) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,5,6,7-Tetrahydro-isoxazolo[5,4-c]pyridin-3(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O2.ClH/c9-6-4-1-2-7-3-5(4)10-8-6;/h7H,1-3H2,(H,8,9);1H |
| SMILES | Cl.Oc1noc2CNCCc12 |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetrahidro-[1,2]oxazolo[5,4-c]piridin-3-ol;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 176.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0353 |