CAS RN 851132-91-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Hidroxioleylcarnitina (mezcla de diastereómeros), TRC
CAS: 851132-91-7 Fórmula molecular: C25 H47 N O5 Peso molecular (g/mol): 441.64 Sinónimo: (2R)-3-Carboxy-2-[[(9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt,(2R)-3-Carboxy-2-[[(9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt,3-Hydroxyoctadecenoylcarnitine Nombre IUPAC: (3R)-3-[(Z)-3-hidroxioctadeco-9-enoil]oxi-4-(trimetilamonio)butanoato SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(O)CC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C