Learn More
3-Hidroxioleylcarnitina (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30135117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135117 5 mg 5 miligramos
30003668 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9427855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851132-91-7
Fórmula molecular C25 H47 N O5
Peso molecular (g/mol) 441.64
Sinónimo (2R)-3-Carboxy-2-[[(9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, (2R)-3-Carboxy-2-[[(9Z)-3-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, 3-Hydroxyoctadecenoylcarnitine
Nombre IUPAC (3R)-3-[(Z)-3-hidroxioctadeco-9-enoil]oxi-4-(trimetilamonio)butanoato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(O)CC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyoleylcarnitine (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H47NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(27)19-25(30)31-23(20-24(28)29)21-26(2,3)4/h12-13,22-23,27H,5-11,14-21H2,1-4H3/b13-12-/t22?,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.3454