CAS RN 850918-91-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Metil Palbociclib Cloruro, TRC
CAS: 850918-91-1 Fórmula molecular: C25H31N7O2 . xHCl Peso molecular (g/mol): 498 Sinónimo: 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one Hydrochloride SMILES: Cl.CN1CCN(CC1)c2ccc(Nc3ncc4C(=C(C(=O)C)C(=O)N(C5CCCC5)c4n3)C)nc2