Learn More
N-Metil Palbociclib Cloruro, TRC
Código de producto. 30481485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481485 100 mg 100 miligramos
30465005 50 mg 50 miligramos
30481191 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM304233100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850918-91-1
Fórmula molecular C25H31N7O2 . xHCl
Peso molecular (g/mol) 498
Sinónimo 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one Hydrochloride
SMILES Cl.CN1CCN(CC1)c2ccc(Nc3ncc4C(=C(C(=O)C)C(=O)N(C5CCCC5)c4n3)C)nc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl Palbociclib Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31N7O2.ClH/c1-16-20-15-27-25(28-21-9-8-19(14-26-21)31-12-10-30(3)11-13-31)29-23(20)32(18-6-4-5-7-18)24(34)22(16)17(2)33;/h8-9,14-15,18H,4-7,10-13H2,1-3H3,(H,26,27,28,29);1H