accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNNNHH2NOHSOOHO

CAS RN 849776-32-5

IUPAC Nombre: 4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carboximidamide; sulfuric acid
Sinónimos: 4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carboximidamide; sulfuric acid
Peso molecular (g/mol): 303.34
Fórmula molecular: C10H17N5O4S
InChi Key: BBOQSRULQDVQIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados