Learn More
Hidroyoduro de 4-piridin-2-ilpiperazina-1-carboximidamida, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide |
| CAS | 849776-32-5 |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C10H17N5O4S |
| Número MDL | MFCD06797506,MFCD08131793 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1 |
| Clave InChI | BBOQSRULQDVQIR-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |