CAS RN 849773-63-3
IUPAC Nombre:
N-hydroxy-3-methyl-2-[N-(propan-2-yloxy)[1,1'-biphenyl]-4-sulfonamido]butanamide
Sinónimos:
N-hydroxy-2-{N-isopropoxy[1,1'-biphenyl]-4-sulfonamido}-3-methylbutanamide
Peso molecular (g/mol):
406.5
Fórmula molecular:
C20H26N2O5S
InChi Key:
DGZZVIWCMGVHGV-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)ON(C(C(C)C)C(=O)NO)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1