Learn More
Tocris Bioscience™ ARP 101
Descripción
Selective inhibitor of MMP-2 that displays ∽ 600-fold selectivity over MMP-1 (IC50 values are 0.81 and 486 nM respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ARP 101 |
| CAS | 849773-63-3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C20H26N2O5S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.5 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 406.497 |