accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNClN

CAS RN 84946-20-3

IUPAC Nombre: 2-chloro-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-1,3-benzodiazole
Sinónimos: 2-chloro-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,3-benzodiazole
Peso molecular (g/mol): 260.7
Fórmula molecular: C14H10ClFN2
InChi Key: PGXALMVNIRPELS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(CN2C(Cl)=NC3=CC=CC=C23)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados