Learn More
2-cloro-1-(4-fluorobencil)bencimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)benzimidazole |
| CAS | 84946-20-3 |
| Fórmula molecular | C14H10ClFN2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-benzimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10ClFN2/c15-14-17-12-3-1-2-4-13(12)18(14)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h1-8H,9H2 |
| SMILES | Fc1ccc(Cn2c(Cl)nc3ccccc23)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-[(4-fluorofenil)metil]benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 260.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0517 |