CAS RN 849207-61-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Metilumbelilífero 2,3,6-Tri-O-benzoilo-Beta-D-galactopiranósido, TRC
CAS: 849207-61-0 Fórmula molecular: C37 H30 O11 Peso molecular (g/mol): 650.63 Nombre IUPAC: [(2R,3S,4S,5R,6S)-4,5-dibenzoiloxi-3-hidroxi-6-(4-metil-2-oxocromo-7-il)oxioxioxixan-2-il]benzoato de metil SMILES: CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccccc4)[C@H](O)[C@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@H]3OC(=O)c6ccccc6)ccc12