Learn More
4-Metilumbelilífero 2,3,6-Tri-O-benzoilo-Beta-D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30475672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475672 50 mg 50 miligramos
30472408 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33761050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 849207-61-0
Fórmula molecular C37 H30 O11
Peso molecular (g/mol) 650.63
Nombre IUPAC [(2R,3S,4S,5R,6S)-4,5-dibenzoiloxi-3-hidroxi-6-(4-metil-2-oxocromo-7-il)oxioxioxixan-2-il]benzoato de metil
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccccc4)[C@H](O)[C@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@H]3OC(=O)c6ccccc6)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl 2,3,6-Tri-O-benzoyl-beta-D-galactopyranoside
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H30O11/c1-22-19-30(38)45-28-20-26(17-18-27(22)28)44-37-33(48-36(42)25-15-9-4-10-16-25)32(47-35(41)24-13-7-3-8-14-24)31(39)29(46-37)21-43-34(40)23-11-5-2-6-12-23/h2-20,29,31-33,37,39H,21H2,1H3/t29-,31+,32+,33-,37-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.1788