accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 849062-36-8

IUPAC Nombre: (3-bromo-5-methylphenyl)boronic acid
Sinónimos: 3-bromo-5-methylphenylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 214.85
Fórmula molecular: C7H8BBrO2
InChi Key: KKEPYOBFWSGWLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(Br)=CC(=C1)B(O)O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados