Learn More
Ácido 3-bromo-5-metilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-5-methylphenylboronic acid |
| CAS | 849062-36-8 |
| Fórmula molecular | C7 H8 B Br O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BBrO2/c1-5-2-6(8(10)11)4-7(9)3-5/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Br)cc(c1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (3-bromo-5-metilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.852 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.98 |