accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONClBr

CAS RN 848366-28-9

IUPAC Nombre: 5-bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Sinónimos: 5-bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Peso molecular (g/mol): 222.47
Fórmula molecular: C6H5BrClNO
InChi Key: XCHXNAQRMMXBGN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=NC=C(Br)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)