Learn More
5-Bromo-3-cloro-2-metoxipiridina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15430808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430808 250 mg 250 miligramos
15420808 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54522.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 5-bromo-3-cloro-2-metoxipiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 848366-28-9
Fórmula molecular C6H5BrClNO
Peso molecular (g/mol) 222.466
Número MDL MFCD04972382
Clave InChI XCHXNAQRMMXBGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-3-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy, 2-methoxyl-3-chloro-5bromopyridine, 3-chloro-2-methoxy-5-bromopyridine, pubchem1164, acmc-209pww, abbypharma ap-11-5379, 2-methoxy-3-chloro-5-bromo-yridine, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-methoxy
PubChem CID 40427004
Nombre IUPAC 5-bromo-3-cloro-2-metoxipiridina
SMILES COC1=NC=C(C=C1Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Punto de fusión 56°C to 58°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.47
Porcentaje de pureza 96%