Learn More
5-Bromo-3-cloro-2-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15214794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15214794 5 g Frasco de vidrio 5 g
15204794 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449890050
 Artículo restringido
En stock
CAS 848366-28-9
Fórmula molecular C6H5BrClNO
Peso molecular (g/mol) 222.47
Clave InChI XCHXNAQRMMXBGN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 40427004
Nombre IUPAC 5-bromo-3-cloro-2-metoxipiridina
SMILES COC1=NC=C(C=C1Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Punto de fusión 61°C to 63°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-methoxy-3-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy, 2-methoxyl-3-chloro-5bromopyridine, 3-chloro-2-methoxy-5-bromopyridine, pubchem1164, acmc-209pww, abbypharma ap-11-5379, 2-methoxy-3-chloro-5-bromo-yridine, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-methoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.47
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación