accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FFBr

CAS RN 847502-81-2

IUPAC Nombre: 1-bromo-3,4-difluoro-2-methylbenzene
Sinónimos: 1-bromo-3,4-difluoro-2-methylbenzene
Peso molecular (g/mol): 207.02
Fórmula molecular: C7H5BrF2
InChi Key: YXTCBTSPHSNDHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(Br)C=CC(F)=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados