CAS RN 845959-55-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Mitoquinol, TRC
CAS: 845959-55-9 Fórmula molecular: C38H49O7PS Peso molecular (g/mol): 680.83 Sinónimo: [10-(3,6-Dihydroxy-4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)decyl]triphenylphosphonium Methanesulfonate,10-(2,5-Dihydroxy-3,4-dimethoxy-6-methylphenyl)decyl]triphenylphosphonium Methanesulfonate (1:1) SMILES: OC1=C(OC)C(OC)=C(O)C(C)=C1CCCCCCCCCC[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.CS(=O)([O-])=O