Learn More
Mitoquinol, TRC
Código de producto. 30483216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483216 500 mg 500 miligramos
30469908 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM372210500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845959-55-9
Fórmula molecular C38H49O7PS
Peso molecular (g/mol) 680.83
Sinónimo [10-(3,6-Dihydroxy-4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)decyl]triphenylphosphonium Methanesulfonate, 10-(2,5-Dihydroxy-3,4-dimethoxy-6-methylphenyl)decyl]triphenylphosphonium Methanesulfonate (1:1)
SMILES OC1=C(OC)C(OC)=C(O)C(C)=C1CCCCCCCCCC[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.CS(=O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitoquinol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H45O4P.CH4O3S/c1-29-33(35(39)37(41-3)36(40-2)34(29)38)27-19-8-6-4-5-7-9-20-28-42(30-21-13-10-14-22-30,31-23-15-11-16-24-31)32-25-17-12-18-26-32;1-5(2,3)4/h10-18,21-26H,4-9,19-20,27-28H2,1-3H3,(H-,38,39);1H3,(H,2,3,4)