accessibility menu, dialog, popup

UserName

NBrH2NBr

CAS RN 84539-34-4

IUPAC Nombre: 3,5-dibromopyridin-4-amine
Sinónimos: 3,5-dibromopyridin-4-amine
Peso molecular (g/mol): 251.91
Fórmula molecular: C5H4Br2N2
InChi Key: MNRBVTDLMUNVLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Br)C=NC=C1Br

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados