Learn More
4-amino-3,5-dibromopiridina, Mikromol
Código de producto. 30463875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463875 25 mg
1 options
Código de producto. 30463875 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3462.030025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-amino-3,5-dibromopiridina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dalfampridine Related Compound B
CAS 84539-34-4
Nombres de analitos o componentes Dalfampridine Related Compound B
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H4 Br2 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1c(Br)cncc1Br
Nombre IUPAC 3,5-dibromopiridin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 251.907
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.874 g/mol